Learn More
(R)-8-Hydroxy-3-methyl-1,2,3,4-Tetrahydrobenz[a]Anthracin-7,12-Dion, TRC
Artikelnummer. 30393734
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393734 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393734 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9483605MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-8-hydroxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenz[a]anthracene-7,12-dione
CAS 681001-30-9
Summenformel C19 H16 O3
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H16O3/c1-10-5-7-12-11(9-10)6-8-14-16(12)18(21)13-3-2-4-15(20)17(13)19(14)22/h2-4,6,8,10,20H,5,7,9H2,1H3/t10-/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CCc2c(C1)ccc3C(=O)c4c(O)cccc4C(=O)c23
IUPAC-Name (3R)-8-hydroxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[a]anthracin-7,12-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 292.33
Formelmasse 292.1099