Learn More
(R)-Alpha-Hydroxycyclohexanebutanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30407620
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30407620 500 mg
30390613 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30407620 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH825370500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95500-39-3
Summenformel C12H22O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.3
Synonym (R)-α-Hydroxycyclohexanebutanoic Acid Ethyl Ester
IUPAC-Name ethyl (2R)-4-cyclohexyl-2-hydroxybutanoate
SMILES CCOC(=O)[C@H](O)CCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-alpha-Hydroxycyclohexanebutanoic Acid Ethyl Ester
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h10-11,13H,2-9H2,1H3/t11-/m1/s1
Formelmasse 214.1569