Learn More
(R)-(+)-α-Methylbenzylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10552801 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10552801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205320050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
Namenshinweis 98%
CAS 33375-06-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 210.0°C to 211.0°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H9NO
Strukturformel C6H5CH(CH3)NCO
Brechungsindex 1.5114 to 1.5134
MDL-Nummer MFCD00063015
Menge 5 mL
Fieser 15,256
Relative Dichte 1.05
Spezifischer Drehzustand +10° (20°C neat)
Spezifische Drehung + 10.00
Synonym r-+-1-phenylethyl isocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl benzene, r-+-alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1r-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid r-+-1-phenylethyl ester, isocyanic acid r-+-alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid-r-+-methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #, +-alpha-methylbenzyl isocyanate, pubchem8096
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
InChI-Schlüssel JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
IUPAC-Name [(1R)-1-Isocyanatoethyl]benzol
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
PubChem CID 7018262
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.