Learn More
(R)-α-Methyltryptophan Hemihydrat, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Chemischer Name oder Material | (R)-α-Methyltryptophan hemihydrate |
Namenshinweis | 98% ee |
CAS | 56452-52-9 |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | >231°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Enantiomerenüberschuss | 98.0% min. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- (R)-alpha-Methyltryptophan hemihydrate