Learn More
(R)-Ambrisentan, TRC
Artikelnummer. 30323051
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323051 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323051 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57587325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Ambrisentan
CAS 1007358-76-0
Summenformel C22 H22 N2 O4
Menge 25 mg
Synonym Benzenepropanoic acid, α-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-, (αR)-, (αR)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid, (R)-Ambrisentan, Ambrisentan related, 3109.Z
InChI-Formel InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m0/s1
SMILES COC([C@@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name (2R)-2-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 378.42
Formelmasse 378.158