Learn More
(R)-Amlodipin, TRC
Artikelnummer. 30006829
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006829 1 mg 1 Milligramm
30137883 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006829 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6334901MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103129-81-3
Summenformel C20H25ClN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 408.88
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, (4R)-, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, (R)-, (+)-Amlodipine, (R)-(+)-Amlodipine, (R)-Amlodipine, d-Amlodipine
IUPAC-Name 3-O-Ethyl 5-O-Methyl (4R)-2-(2-Aminoethoxymethyl)-4-(2-Chlorophenyl)-6-Methyl-1,4-Dihydropyridin-3,5-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C([C@H]1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Amlodipine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3/t17-/m1/s1
Formelmasse 408.1452