Learn More
(R)-Amlodipin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Amlodipine |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3/t17-/m1/s1 |
| Formelmasse | 408.1452 |