Learn More
(R)-cis-5Xi-Methylatracuriumdibesylat, TRC
Artikelnummer. 30010475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010475 5 mg 5 Milligramm
30009865 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30010475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2883205MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193104-82-3
Summenformel C54H74N2O12•2(C6H5O3S)
Molekulargewicht (g/mol) 943.17215717
Synonym (1R,1'R,2R,2'R)-2,2'-[(3-Methyl-1,5-pentanediyl)bis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-Isoquinolinium Dibenzenesulfonate, Atracurium EP Impurity K
SMILES O=C(OCCCCC(C)OC(CC[N@+]1(C)[C@H](CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)C(C=C(OC)C(OC)=C3)=C3CC1)=O)CC[N@+]4(C)[C@H](CC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)C6=CC(OC)=C(OC)C=C6CC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-cis-5xi-Methyl Atracurium Dibesylate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C54H74N2O12/c1-36(68-54(58)22-26-56(3)24-20-40-33-50(64-9)52(66-11)35-42(40)44(56)29-38-16-18-46(60-5)48(31-38)62-7)14-12-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-32-49(63-8)51(65-10)34-41(39)43(55)28-37-15-17-45(59-4)47(30-37)61-6/h15-18,30-36,43-44H,12-14,19-29H2,1-11H3/q+2/t36?,43-,44-,55-,56-/m1/s1