Learn More
R&D Systems™ Aripiprazole
Artikelnummer. 18799937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18799937 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18799937 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 5584/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.15 €
    160.65 € / 50 Milligramm
    Sparen 17.50 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. High affinity D2 and 5-HT1A receptor partial agonist; also 5-HT2A antagonist
Aripiprazole is a high affinity dopamine D2 and 5-HT1A receptor partial agonist (Ki values are ∽1.64 and 5.59 nM respectively). Also 5-HT2A antagonist (Ki = 8.7 nM). Suppresses morphine-induced emesis in vivo. Atypical antipsychotic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Synonym 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Menge 50 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in DMSO
Produktlinie Tocris
Summenformel C23H27Cl2N3O2
Formelmasse 448.39
Physikalische Form Fest
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Reinheit >99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use