missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ CU-T12-9

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
CU-T12-9 is a potent TLR1/2 agonist (EC50 = 52.9 nM). Activates the NF-κB pathway and upregulates proinflammatory cytokines in vitro. Also enhances TLR1 and TLR2 dimerization.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | CU-T12-9 |
| CAS | 1821387-73-8 |
| Synonym | N-Methyl-4-nitro-2-(4-(4-trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazol-1-yl)aniline |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeit | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Summenformel | C17H13F3N4O2 |
| Formelmasse | 362.31 |
| Physikalische Form | Fest |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Reinheit | >99% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur