Learn More
Tocris Bioscience™ CU-T12-9
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18793969
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18793969 10 mg 10 Milligramm
18768068 50 mg 50 Milligramm
2 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 18793969
Marke: Tocris Bioscience™ 5414/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent TLR1/2 agonist
CU-T12-9 is a potent TLR1/2 agonist (EC50 = 52.9 nM). Activates the NF-κB pathway and upregulates proinflammatory cytokines in vitro. Also enhances TLR1 and TLR2 dimerization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CU-T12-9
CAS 1821387-73-8
Synonym N-Methyl-4-nitro-2-(4-(4-trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazol-1-yl)aniline
Menge 10 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Summenformel C17H13F3N4O2
Formelmasse 362.31
Physikalische Form Fest
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Reinheit >99%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use