Learn More
Tocris Bioscience™ DSR 6434
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7082169
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18731548
Marke: Tocris Bioscience™ 4809/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent TLR7 agonist
DSR 6434 is a potent TLR7 agonist (EC50 = 7.2 nM). Activates several immune effector cells in vitro. Suppresses metastasis in vivo and enhances efficacy of radiation therapy in a model of colorectal carcinoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DSR 6434
CAS 1059070-10-8
Synonym 6-Amino-2-(butylamino)-9-[[6-[2-(dimethylamino)ethoxy]-3-pyridinyl]methyl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one
Menge 10 mg
Löslichkeit Soluble to 50mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO
Summenformel C19H28N8O2
Formelmasse 400.48
Physikalische Form Fest
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Reinheit >98%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use