Learn More
Flow Cytometry Fixation/Permeabilization Buffer I (1X), R&D Systems™
Artikelnummer. 18722294
Click to view available options
Menge:
125mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
Artikelnummer. 18722294
Marke: R&D Systems FC007
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Applications: Flow Cytometry
  • Designed for intracellular flow cytometry applications with nonconjugated or fluorochrome-conjugated antibodies
Applications:
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C for up to 6 months from date of receipt.
Zusammensetzung Sodium azide 0.05% and formaldehyde 4%
Menge 125mL
Stabilität Upto 6 Months
Produkttyp Fixation/Permeabilization Buffer