Learn More
Flow Cytometry Mouse Lyse Buffer (10X), R&D Systems™
Artikelnummer. 18155251
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 18155251
Marke: R&D Systems FC003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Applications: Flow Cytometry
  • Gently lyses mouse erythrocytes
Applications:
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Zusammensetzung Spleen or whole blood samples
Menge 50 ml
Stabilität Upto 6 Months
Produkttyp Lysepuffer