Learn More
R&D Systems™ Human ChemR23 (NP_001135815) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18482100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18482100 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18482100 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 €
    322.35 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 18.65 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Chemokine-like Receptor 1/Orphan G Protein-coupled Receptor ChemR23
The Human ChemR23 (NP_001135815) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for ChemR23/CMKLR1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The ChemR23/CMKLR1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Informations sur la commande
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gen hChemR23
Zugriffsnummer NP_001135815
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Einsatztyp 1134bp
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.