Få mere at vide
R&D Systems™ Human Dopamine D2 R/DRD2 (NP_000786) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18422200
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
10 μg
Pakningsstørrelse:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
18422200 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18422200 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC0423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 €
    322.35 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 18.65 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dopamine D2 Receptor
The Human Dopamine D2 R/DRD2 (NP_000786) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Dopamine D2R/DRD2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Dopamine D2R/DRD2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Ordreinfo
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen hDRD2
Zugriffsnummer NP_000786
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Einsatztyp 1345bp
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.