Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human LIGHT/TNFSF14 Protein
Artikelnummer. 18118680
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit Trehalose.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18118680 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
18126240 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit Trehalose. 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18118680
Marke: R&D Systems™ 664LI025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using HUVEC human umbilical vein endothelial cells. Conn, G. et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87:1323. The ED50 for this effect is 0.3-3 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer O43557
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 8740
Molekulargewicht M.W. (Observed): 25 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 20.9 kDa
Name LIGHT/TNFSF14
Menge 25 μg
Quelle Mouse myeloma cell line, NS0-derived human LIGHT/TNFSF14 protein Met 10-His tag GGGSGGGSGGGSIEGR Human Light (Asp74-Val240) (N-terminus) Accession # O43557 (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gensymbol TNFSF14
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS containing (at least 0.1% human or bovine serum albumin.)
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein LIGHT/TNFSF14