Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human LIGHT/TNFSF14 Protein
Artikelnummer. 18126240
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit Trehalose.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 18126240
Marke: R&D Systems™ 664LI025/CF
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using HUVEC human umbilical vein endothelial cells. Conn, G. et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87:1323. The ED50 for this effect is 0.3-3 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer O43557
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 8740
Molekulargewicht M.W. (Observed): 25 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 20.9 kDa
Name LIGHT/TNFSF14
Menge 25 μg
Quelle Mouse myeloma cell line, NS0-derived human LIGHT/TNFSF14 protein Met 10-His tag GGGSGGGSGGGSIEGR Human Light (Asp74-Val240) (N-terminus) Accession # O43557 (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gensymbol TNFSF14
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein LIGHT/TNFSF14