Learn More
R&D Systems™ Methylcellulose Stock Solution
Artikelnummer. 18471750
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 18471750
Marke: R&D Systems™ HSC001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
For the growth and differentiation of human, mouse, and rat hematopoietic stem cells using Iscove's Modified Dulbecco's Media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 ml
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.