missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse Wnt-4 Recombinant Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Spezifikation
| Konjugat | Unconjugated |
|---|---|
| Gen-ID (Entrez) | 22417 |
| Molekulargewicht | 36.6 kDa |
| Name | Wnt-4 |
| Menge | 5μg |
Beschreibung
The Recombinant Mouse Wnt-4 Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse Wnt-4 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
| Unconjugated | |
| 36.6 kDa | |
| 5μg | |
| Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse Wnt-4 protein Ser23-Arg351 |
| 22417 | |
| Wnt-4 | |
| Yes |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.