Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Mouse Adipokine Array Kit
Code produit 18097621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Conditionnement:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
18097621 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18097621 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur ARY013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.00 €
    691.95 € / 1 Sets
    Sparen 40.05 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The Proteome Profiler Mouse Adipokine Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Mouse Adipokine Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 38 different obesity-related antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Menge 1 Kit
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.