Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat GDNF Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Beschreibung
Measured in a cell proliferation assay using SH-SY5Y human neuroblastoma cells. The ED50 for this effect is 2-12 ng/mL in the presence of Recombinant Rat GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Fc Chimera (Catalog # 560-GR ). Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Recombinant Rat GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Fc Chimera (Catalog # 560-GR ) at 1 μg/mL binds Recombinant Rat GDNF with an apparent Kd <4 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q07731 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity, Binding Activity |
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 2668 |
| Molekulargewicht | M.W. (theoretical): 15 kDa (monomer) |
| Name | GDNF |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | Spodoptera frugiperda, Sf 21 (baculovirus)-derived rat GDNF protein Ser78-Ile211 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Mehr anzeigen |