Learn More
R&D Systems™ TACS-XL In Situ Apoptosis Detection Kits
Artikelnummer. 18491330
Change view
Click to view available options
Nachweisverfahren:
Basis
Blaues Etikett
DAB
Packungsgröße:
30 Tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisverfahren unitSize
18491330 Blaues Etikett 30 Tests
18412460 DAB 30 Tests
18421770 Basis 30 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18491330 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 482830BK
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Proteinase K Solution; Cytonin; TdT enzyme, B-dNTP mix; Strep-HRP; anti-BrdU; Strep-Diluent
A TUNEL assay designed for fixed cells, embedded tissue, and frozen tissue using light and electron microscopy
Based on incorporation of bromodeoxyuridine (BrdU) at the 3 ft. OH ends of the DNA fragments that form during apoptosis
This detection system uses a biotin conjugated anti-BrdU antibody and streptavidin-horseradish peroxidase for visualiza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 30 Tests
Produkttyp TACS-XL In Situ Apoptosis Detection Kit
Inhalt und Lagerung The product requires storage at -20 to -70° C, 2 - 8° C, and room temperature. Consult the product insert for specific storage temperatures. Do not use past expiration date.
Nachweisverfahren Blaues Etikett