Learn More
R-(-)-Deprenylhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30132444
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132444 5 g 5 Gramm
18040930 100 mg 100 Milligramm
18062230 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30132444 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2886415G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14611-52-0
Summenformel C13 H17 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 223.74
Synonym Selegiline Hydrochloride, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (αR)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (R)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (-)-Deprenil hydrochloride, (-)-Deprenyl hydrochloride, Eldeprine, Eldepryl, FP Tablet 2.5, Jumex, Movergan, Plurimen, R-Selegiline hydrochloride, Tonus, l-Deprenyl hydrochloride
IUPAC-Name (2R)-N-methyl-1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selegiline Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
Formelmasse 223.1128
Reinheit (%) >95%