Learn More
(R,E)-5-([1,1-Biphenyl]-4-yl)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-Methylpent-2-Enosäure, TRC
Artikelnummer. 30468847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468847 100 mg 100 Milligramm
30465427 1 g 1 Gramm
30467541 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30468847 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM345205100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1012341-48-8
Summenformel C23H27NO4
Molekulargewicht (g/mol) 381.47
Synonym Sacubitril Impurity 22
IUPAC-Name (E,4R)-2-methyl-4-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]-5-(4-Phenylphenyl)Pent-2-Enoinsäure
SMILES C\C(=C/[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C)\C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,E)-5-([1,1-Biphenyl]-4-yl)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-methylpent-2-enoic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H27NO4/c1-16(21(25)26)14-20(24-22(27)28-23(2,3)4)15-17-10-12-19(13-11-17)18-8-6-5-7-9-18/h5-14,20H,15H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/b16-14+/t20-/m0/s1
Formelmasse 381.194