Learn More
(R)-Ethyl-4-chlor-3-hydroxybutanoat (~90%), TRC
Artikelnummer. 30376788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376788 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376788 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE901985250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutanoate
CAS 90866-33-4
Summenformel C6H11ClO3
Menge 250 mg
Synonym (+)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutyrate, (R)-4-Chloro-3-hydroxybutanoic Acid Ethyl Ester, (R)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutanoate, (R)-Ethyl 4-chloro-3-hydroxyl butanoate, Ethyl (R)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate, Ethyl (R)-γ-chloro-β-hydroxybutyrate
InChI-Formel InChI=1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
SMILES O=C(OCC)C[C@@H](O)CCl
IUPAC-Name Ethyl-(3R)-4-chlor-3-hydroxybutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 166.6
Formelmasse 166.0397