Learn More
(R)-(-)-Mandelsäure, ChiPros, +99 %, ee +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329655 5 g 5 Gramm
11339655 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329655 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19116.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 611-71-2 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-71-2
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00064251
InChI-Schlüssel IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Mandelic acid
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Beilstein 2691094
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥99%
Menge 5 g
Optische Drehung -153° (c=5 in Water)
Empfindlichkeit Lichtempfindlich