Learn More
(R)-(-)-Mandelsäure, TRC
Artikelnummer. 30133738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133738 10 g 10 Gramm
30012543 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133738 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM16253010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-71-2
Summenformel C8 H8 O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Synonym (2R)-Hydroxyphenylacetic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), (R)-Mandelic acid, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (αR)-, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (R)-, Mandelic acid, D- (8CI), (αR)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (-)-(R)-Mandelic acid, (-)-D-Mandelic acid, (-)-Mandelic acid, (-)-α-Hydroxyphenylacetic acid, (2R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-(-)-Hydroxyphenylacetic acid, (R)-(-)-Mandelic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-Amygdalic acid, (R)-Hydroxy(phenyl)acetic acid, (R)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (R)-α-Hydroxyphenylacetic acid, D(-)-Mandelic acid, D-2-Phenylglycolic acid, D-Mandelic acid
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure
SMILES O[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Mandelic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Formelmasse 152.0473
Reinheit (%) >95%
Menge 10 g