Learn More
(R)-α-Methyltyrosin, 98 %, 98 % e.e., ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-α-Methyltyrosine |
| Namenshinweis | 98% ee |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | >211°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Enantiomerenüberschuss | 98.0% min. |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Menge | 250 mg |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (R)-alpha-Methyltyrosine