Learn More
R-Mirtazapin, TRC
Artikelnummer. 30481357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481357 5 mg 5 Milligramm
30471107 25 mg 25 Milligramm
30465909 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481357 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3649955MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61364-37-2
Summenformel C17 H19 N3
Molekulargewicht (g/mol) 265.35
Synonym Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, (14bR)-, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, (R)-, (14bR)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (-)-Mirtazapine, (R)-6-Azamianserin, (R)-Mirtazapine, (R)-Org 3770, Org 44-19, R-(-)-Mirtazapine, R-Mirtazapine
SMILES CN1CCN2[C@@H](C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Mirtazapine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/t16-/m0/s1
Formelmasse 265.1579