missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-N-(1-(Naphthalin-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluormethyl)phenyl)propanamid, TRC

Artikelnummer. 30478069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478069 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30478069 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN37848550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide
CAS 1005450-55-4
Summenformel C22 H20 F3 N O
Menge 50 mg
Synonym Benzenepropanamide','N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)-, N-[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)benzenepropanamide, N-[1-(R)-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-trifluoromethylphenyl]propanamide
InChI-Formel InChI=1S/C22H20F3NO/c1-15(19-11-5-8-17-7-2-3-10-20(17)19)26-21(27)13-12-16-6-4-9-18(14-16)22(23,24)25/h2-11,14-15H,12-13H2,1H3,(H,26,27)/t15-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
IUPAC-Name N-[(1R)-1-Naphthalin-1-ylethyl]-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propanamid
Molekulargewicht (g/mol) 371.4
Formelmasse 371.1497
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.