Learn More
(R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-α -Phenylethylamin, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10777202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10777202 1 g Glasflasche 1 Gramm
10642912 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10777202 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 338820010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 80548-31-8
Summenformel C10H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 165.23
MDL-Nummer MFCD01862171
InChI-Schlüssel GXIWMXAAPLZOBY-SECBINFHSA-N
Synonym r-+-2-1-phenylethyl amino ethanol, 2-1r-1-phenylethyl amino ethan-1-ol, 2-1r-1-phenylethyl amino ethanol, 2-r-alpha-methylbenzylamino ethanol, ethanol, 2-1r-1-phenylethyl amino, r-+-n-2-hydroxyethyl-phenylethylamine, r-+-n-2-hydroxyethyl-alpha-methylbenzylamine, r-+-n-2-hydroxyethyl-alpha-phenylethylamine
PubChem CID 6993821
IUPAC-Name 2-[(1R)-1-Phenylethyl]amino]ethanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-α-phenylethylamine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5320 to 1.5350
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand +44° (22°C c=1,C2H5OH)
Spezifische Drehung + 44.00
Formelmasse 165.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-a-phenylethylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke