missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-α-Phenylethylamin, 99 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-144824 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10777202 1 g Glasflasche 1 Gramm
10642912 10 g Glasflasche 10 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10777202

Marke: Thermo Scientific Acros 338820010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 80548-31-8
Summenformel C10H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 165.23
MDL-Nummer MFCD01862171
InChI-Schlüssel GXIWMXAAPLZOBY-SECBINFHSA-N
Synonym r-+-2-1-phenylethyl amino ethanol, 2-1r-1-phenylethyl amino ethan-1-ol, 2-1r-1-phenylethyl amino ethanol, 2-r-alpha-methylbenzylamino ethanol, ethanol, 2-1r-1-phenylethyl amino, r-+-n-2-hydroxyethyl-phenylethylamine, r-+-n-2-hydroxyethyl-alpha-methylbenzylamine, r-+-n-2-hydroxyethyl-alpha-phenylethylamine
PubChem CID 6993821
IUPAC-Name 2-[(1R)-1-Phenylethyl]amino]ethanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NCCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-α-phenylethylamine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5320 to 1.5350
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand +44° (22°C c=1,C2H5OH)
Spezifische Drehung + 44.00
Formelmasse 165.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-a-phenylethylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.