Learn More
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10557624 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10557624 1 g Glasflasche 1 Gramm
10386624 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10557624
Marke: Thermo Scientific Acros 395850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5933-40-4 | C9H13N | 135.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5933-40-4
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00044966
InChI-Schlüssel RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-n-methyl-1-phenylethanamine, r-+-n,alpha-dimethylbenzylamine, r-n-methyl-alpha-phenylethylamine, methyl 1r-1-phenylethyl amine, r-+-n-methyl-1-phenylethylamine, unii-7iz3431sc3, r-+-n,a-dimethylbenzylamine, r-+-n,, a-dimethylbenzylamine, benzenemethanamine, n,alpha-dimethyl-, alphar, 1r-n-methyl-1-phenylethanamine
PubChem CID 2060888
IUPAC-Name (1R)-N-Methyl-1-phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-N α-Dimethylbenzylamine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9240g/mL
Siedepunkt 74.0°C to 76.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 61°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(CH3)NHCH3
Brechungsindex 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 0.924
Spezifische Drehung +63° to +65° (20°C, 589nm) (C=4, methanol)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit