Learn More
(R)-N-Benzyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
(R)-N-Benzyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamine Hydrochloride
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-N-Benzyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 163831-65-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (R)-N-Benzyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C19 H19 N . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), (αR)-, 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride, (R)-, 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-N-Benzyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H19N.ClH/c1-15(20-14-16-8-3-2-4-9-16)18-13-7-11-17-10-5-6-12-19(17)18;/h2-13,15,20H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H](NCc1ccccc1)c2cccc3ccccc23 |
| IUPAC-Name | (1R)-N-benzyl-1-(1-naphthyl)ethanamine;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |