Learn More
(R)-(+)-N-BOC-3-aminopyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143164 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10143164 5 g Glasflasche 5 Gramm
10071614 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10143164 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398270050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 147081-49-0 | C9H18N2O2 | 186.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147081-49-0
Summenformel C9H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.25
MDL-Nummer MFCD03419272
InChI-Schlüssel CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-+-1-boc-3-aminopyrrolidine, r-1-boc-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, r-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, r-bocap, r-+-n-boc-3-aminopyrrolidine, 3r-3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, r-n-boc-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-n-boc-pyrrolidine
PubChem CID 854070
IUPAC-Name Tert-Butyl (3R)-3-Aminopyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-N-BOC-3-aminopyrrolidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.0980g/mL
Siedepunkt 243.0°C to 244.0°C
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 1.098
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-N-BOC-3-aminopyrrolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH044-Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.