Learn More
(R)-N-BOC-4-Chlorphenylalanin, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10733983 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10733983
Marke: Thermo Scientific Acros 362920050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 57292-44-1
Summenformel C14H18ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 299.75
MDL-Nummer MFCD00076978
InChI-Schlüssel BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
Synonym boc-d-phe 4-cl-oh, boc-4-chloro-d-phenylalanine, boc-d-4-chlorophe, boc-d-4-chlorophenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloro-d-phenylalanine, n-boc-4-chloro-d-phenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, r-n-boc-4-chlorophenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 7018791
IUPAC-Name (2R)-3-(4-Chlorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-N-BOC-4-Chlorophenylalanine
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110°C
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 97.5% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 299.75
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Pulver