Learn More
(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359445
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359445 1 g -
11379445 250 mg 250 Milligramm
11369445 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359445 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18659.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 153837-28-6 | Molecular Formula: C18H30N2 | Molecular Weight: 274.452 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(R)-(-)-N-neopentyl-1 -phenyl-2 -(1 -piperidinyl)ethylamin ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153837-28-6
Summenformel C18H30N2
Molekulargewicht (g/mol) 274.452
MDL-Nummer MFCD06795639
InChI-Schlüssel RUWFXOINQANLGF-KRWDZBQOSA-N
Synonym r-2,2-dimethyl-n-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl propan-1-amine, r---n-neopentyl-1-phenyl-2-1-piperidinyl ethylamine, 1r-1-phenyl-2-piperidylethyl 2,2-dimethylpropyl amine, 2,2-dimethylpropyl 1r-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl amine, 1r-n-2,2-dimethylpropyl-1-phenyl-2-piperidinoethanamine, 2,2-dimethyl-n-1r-1-phenyl-2-piperidin-1-ylethyl propan-1-amine
PubChem CID 7577799
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-N-[(1R)-1-phenyl-2-piperidin-1-ylethyl]propan-1-amin
SMILES CC(C)(C)CNC(CN1CCCCC1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 6957993
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −90° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 274.45
Reinheit (%) 97%