Learn More
(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047311
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11379445 250 mg 250 Milligramm
11359445 1 g -
11369445 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11379445
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18659.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(R)-(-)-N-neopentyl-1 -phenyl-2 -(1 -piperidinyl)ethylamin ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153837-28-6
Summenformel C18H30N2
Molekulargewicht (g/mol) 274.452
MDL-Nummer MFCD06795639
InChI-Schlüssel RUWFXOINQANLGF-KRWDZBQOSA-N
Synonym r-2,2-dimethyl-n-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl propan-1-amine, r---n-neopentyl-1-phenyl-2-1-piperidinyl ethylamine, 1r-1-phenyl-2-piperidylethyl 2,2-dimethylpropyl amine, 2,2-dimethylpropyl 1r-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl amine, 1r-n-2,2-dimethylpropyl-1-phenyl-2-piperidinoethanamine, 2,2-dimethyl-n-1r-1-phenyl-2-piperidin-1-ylethyl propan-1-amine
PubChem CID 7577799
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-N-[(1R)-1-phenyl-2-piperidin-1-ylethyl]propan-1-amin
SMILES CC(C)(C)CNC(CN1CCCCC1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
Beilstein 6957993
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −90° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 274.45
Reinheit (%) 97%