Learn More
(R)-Nornikotin, TRC
Artikelnummer. 30418101
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30418101 1 g
30412264 500 mg
30414089 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30418101 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN7570051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7076-23-5
Summenformel C9H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Synonym 3-(2R)-2-pyrrolidinylpyridine, (+)-1'-demethylnicotine, (R)-3-(2-pyrrolidinyl)pyridine, (+)-1'-Demethylnicotine, (+)-2-(3'-Pyridyl)pyrrolidine, (+)-Nornicotine, (R)-(+)-Nornicotine, (R)-(+)-Nornicotine
IUPAC-Name 3-[(2R)-Pyrrolidin-2-yl]Pyridin
SMILES C1CN[C@H](C1)c2cccnc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Nornicotine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/t9-/m1/s1
Formelmasse 148.1