missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-Oxiracetam, MedChemExpress

Artikelnummer. 16449867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16449867 5 mg 5 Milligramm
16447366 100 mg -
16437398 10 mg 10 Milligramm
16423427 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16449867 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17554

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress (R)-Oxiracetam is the (R)-enantiomer of the nootropic drug oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) is a nootropic drug of the racetam family and stimulant.

(R)-Oxiracetam is the (R)-enantiomer of the nootropic drug oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) is a nootropic drug of the racetam family and stimulant.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R)-Oxiracetam
CAS 68252-28-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H10N2O3
Menge 5 mg
Synonym (R)-(+)-Oxiracetam
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (316.14 mM)
SMILES O=C(N)CN1C(C[C@@H](O)C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 158.16
Formelmasse 158.16
Reinheit (%) 99.94%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.