missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ R-Phycoerythrin

Artikelnummer. 10493632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
38 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10493632 38 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10493632 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. P801

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

R-Phycoerythrin

Phycobiliprotein Biokonjugate einschließlich Antikörper- und andere Proteinkonjugate können mit dem außergewöhnlich hellen Phycobiliprotein R-Phycoerythrin unter Verwendung des Protein-Protein-Vernetzungskits (P6305) hergestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 4 mg/mL
Menge 38 ml
Produkttyp R-Phycoerythrin
Inhalt und Lagerung Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
Versandbedingung Nasseis

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.