Learn More
Invitrogen™ R-Phycoerythrin, Pyridyldisulfide Derivative
Artikelnummer. 10124482
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10124482
Brand: Invitrogen™ P806
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
R-Phycoerythrin, Pyridyldisulfid-Derivativ
Das Pyridyldisulfidderivat von R-Phycoerythrin (R-PE) eignet sich für eine direkte Reaktion mit thiolierten Antikörpern, Enzymen und anderen Biomolekülen und bildet so eine Disulfidverbindung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 2 mg/mL
Menge 1 ml
Produkttyp Pyridylldisulfid-Derivat von R-Phycoerythrin
Inhalt und Lagerung Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
Versandbedingung Nasseis