Learn More
(R)-Piperidin-3-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30419078
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419078 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419078 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP482408100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Piperidine-3-carboxylic Acid
CAS 25137-00-2
Summenformel C6H11NO2
Menge 100 mg
Synonym 3-Piperidinecarboxylic acid','(3R)-, 3-Piperidinecarboxylic acid','(R)-, Nipecotic acid','(R)-(-)- (8CI), (3R)-3-Piperidinecarboxylic acid, (-)-Nipecotic acid, (3R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-Nipecotic acid, (R)-3-Piperidinecarboxylic acid, (R)-Nipecotic acid, L-(-)-Nipecotic acid, L-Nipecotic acid, R-(-)-Nipecotic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCNC1
IUPAC-Name (3R)-Piperidin-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 129.15
Formelmasse 129.079