Learn More
(R)-(-)-Prolinol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327566 1 g 1 Gramm
15498929 5 g 5 Gramm
15408939 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11109.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 68832-13-3 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68832-13-3
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD00064321
InChI-Schlüssel HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 2724541
ChEBI CHEBI:84258
IUPAC-Name [(2R)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Prolinol
Brechungsindex 1.4849
Dichte 1.025
Siedepunkt 74°C to 76°C (2mmHg)
Menge 1 g
Flammpunkt 86°C (186°F)
Optische Drehung −31° (c=1 in Toluene)
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 1523669
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) ≥98%