Learn More
(R)-(+)-Pulegone 1000 μg/ml in Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326741
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326741 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326741 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09011031HE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material R-(+)-Pulegone
CAS 89-82-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile R-(+)-Pulegone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H16 O
Konzentration 1000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (+)-(R)-Pulegone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (R)-, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)- (8CI), (5R)-5-Methyl-2-(1-methylethylidene)cyclohexanone, (+)-Pulegone, (1R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (1R)-Pulegone, (R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-Pulegone, L-Pulegone, NSC 15334, Pulegon, Pulegone, d-Pulegone
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CCC(=C(C)C)C(=O)C1
IUPAC-Name (5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylidencyclohexan-1-on
Solvent or Matrix Hexan
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
Menge 1 mL
Formelmasse 152,1201 g/mol