Learn More
(R,R)-(+)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)-1,2-Ethandiamindihydrochlorid (Forts. 10-20 Gew.% Mono-HCl), 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465095 250 mg 250 Milligramm
11465770 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465095 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25977.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1055301-07-9
Summenformel C14H8Cl2F10N2
Molekulargewicht (g/mol) 465.12
MDL-Nummer MFCD09265309,MFCD09953690
InChI-Schlüssel JXHUHXWIKZGKIE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,2r-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2,3,4,5-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee, r,r-+-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride cont. 10-20wt% mono hcl
PubChem CID 73995081
IUPAC-Name (1R,2R)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)ethan-1,2-diamin;Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.NC(C(N)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,R)-(+)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Schmelzpunkt >200°C
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99%, (Inhalt 10 bis 20Gew. % mono HCl)
Menge 250 mg
Optische Drehung +28° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 465.13
Reinheit (%) 95%