Learn More
(R,R)-1,2-Bis(2,4,6-Trimethylphenyl)-1,2-Ethandiamindihydrochlorid, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465105 250 mg 250 Milligramm
11381879 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465105 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25988.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1301706-47-7
Summenformel C20H30Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 369.374
MDL-Nummer MFCD06797063
InChI-Schlüssel HSFKFAWYBTVLDG-WUMQWIPTSA-N
Synonym r,r-bis-mesityl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2,4,6-trimethylphenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis 2,4,6-trimethylphenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2,4,6-trimethylphenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 45925672
IUPAC-Name (1R,2R)-1,2-bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethan-1,2-diamin;Dihydrochlorid
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(C(C2=C(C=C(C=C2C)C)C)N)N)C.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,R)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Menge 250 mg
Formelmasse 369.38
Reinheit (%) 95%