Learn More
(R,R)-1,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,2-Ethanediamin-Dihydrochlorid, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11361869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361869 1 g -
15405105 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361869 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25982.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1055301-14-8
Summenformel C14H18Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 317.21
MDL-Nummer MFCD09265306
InChI-Schlüssel WSCIOLVKHQOSNF-KFWOVWKUSA-N
Synonym 1r,2r---1,2-bis 4-hydroxyphenyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 4-hydroxyphenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 4-hydroxyphenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee, 4-1r,2r-1,2-diamino-2-4-hydroxyphenyl ethyl phenol dihydrochloride
PubChem CID 45925683
IUPAC-Name 4-[(1 R,2 R)-1,2-diamino-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]phenol;Dihydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(C2=CC=C(C=C2)O)N)N)O.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,R)-1,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Menge 1 g
Formelmasse 317.23
Reinheit (%) 95%