Learn More
(R,R)-DIPAMP, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030393
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11452020 100 mg 100 Milligramm
15473817 250 mg 250 Milligramm
11472020 1 g 1 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11452020
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H28374.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 55739-58-7 | C28H28O2P2 | 458.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55739-58-7
Summenformel C28H28O2P2
Molekulargewicht (g/mol) 458.48
MDL-Nummer MFCD05863546
InChI-Schlüssel QKZWXPLBVCKXNQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym r,r-dipamp, 1,2-bis r-2-methoxyphenyl phenyl phosphino ethane, unii-blj831owlw, --dipamp, r,r-ethylenebis 2-methoxyphenyl phenylphosphine, r,r-1,2-bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane, blj831owlw, s,s-dipamp, 1r,2r---bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane
PubChem CID 10884975
SMILES COC1=C(C=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=C(OC)C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,R)-DIPAMP
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Menge 100 mg
Optische Drehung −83° (c=1 in Chloroform)
IUPAC-Name (2-methoxyphenyl)({2-[(2-methoxyphenyl)(phenyl)phosphanyl]ethyl})phenylphosphane
Formelmasse 458.47
Reinheit (%) 97%